Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus 50S ribosomal protein L7 / L12 Protein
Código de producto. 16097900
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16097900 100 μg 100 microgramos
16007910 10 μg 10 microgramos
16047910 50 μg 50 microgramos
16027910 200 μg 200 microgramos
16037910 500 μg 500 microgramos
16017910 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16097900 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP7259ec100ug
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain Mu50 / ATCC 700699) 50S ribosomal protein L7/L12, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso WP_001273586.1
ID de gen (Entrez) 31213346
Nombre S. aureus 50S ribosomal protein L7 / L12 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen rplL
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada S. aureus
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MANHEQIIEA IKEMSVLELN DLVKAIEEEF GVTAAAPVAV AGAAGGADAA AEKTEFDVEL TSAGSSKIKV VKAVKEATGL GLKDAKELVD GAPKVIKEAL PKEEAEKLKE QLEEVGATVE LK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.