Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rotavirus Intermediate capsid protein VP6 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | Rotavirus Intermediate capsid protein VP6 Protein |
| Cantidad | 500 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | VP6 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Rotavirus |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Mostrar más |