Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rotavirus A Outer capsid glycoprotein VP7 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | Rotavirus A Outer capsid glycoprotein VP7 Protein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Rotavirus |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His-B2M |
| Secuencia | QNYGINLPIT GSMDTAYANS TQDNNFLFST LCLYYPSEAP TQISDTEWKD TLSQLFLTKG WPTGSVYFNE YSNVLEFSID PKLYCDYNVV LIRFVSGEEL DISELADLIL NEWLCNPMDI TLYYYQQTGE ANKWISMGSS CTVKVCPLNT QTLGIGCQTT NTATFETVAD SEKLAIIDVV DSVNHKLNIT STTCTIRNCN KLGPRENVAI IQVGGSNILD ITADPTTSPQ TERMMRVNWK KWWQVFYTVV DYINQIVQVM SKRSRSLDSS SFYYRV |
| Mostrar más |