Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Zinc transporter ZIP13 Protein
Código de producto. 16019950
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16019950 1 mg 1 miligramo
16009950 10 μg 10 microgramos
16049950 50 μg 50 microgramos
16099940 100 μg 100 microgramos
16029950 200 μg 200 microgramos
16039950 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16019950
Marca: enQuireBio™ QP7638ec1mg
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Zinc transporter ZIP13, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001034285.1
ID de gen (Entrez) 295928
Nombre Zinc transporter ZIP13 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Slc39a13
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-GST
Secuencia WAYTCNISPG VEGQSLQRQQ QLGLWVIAGF LTFLALEKMF LNCKEEDPSQ APSKDPTAAA LNGGHCLAQP AAEPGLRAVV RNLKVSGYLN LLANTIDNFT HGLA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.