Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Thyroxine 5-deiodinase Protein
Código de producto. 16097770
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16097770
Marca: enQuireBio™ QP7221ec1mg
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Thyroxine 5-deiodinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_058906.3
ID de gen (Entrez) 29475
Nombre Thyroxine 5-deiodinase Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Dio3
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia DFLCIRKHFL RRRHPDHPEP EVELNSEGEE MPPDDPPICV SDDNRLCTLA SLKAVWHGQK LDFFKQAHEG GPAPNSEVVR PDGFQSQRIL DYAQGTRPLV LNFGSCTUPP FMARMSAFQR LVTKYQRDVD FLIIYIEEAH PSDGWVTTDS PYVIPQHRSL EDRVSAARVL QQGAPGCALV LDTMANSSSS AYGAYFERLY VIQSGTIMYQ GGRGPDGYQV SELRTWLERY DEQLHGTRPR RL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.