Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Syndecan-1 / SDC1 / CD138 Protein
Código de producto. 16084850
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16084850 1 mg 1 miligramo
16074850 10 μg 10 microgramos
16014860 50 μg 50 microgramos
16064850 100 μg 100 microgramos
16094850 200 μg 200 microgramos
16004860 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16084850
Marca: enQuireBio™ QP6656ec1mg
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Syndecan-1 / SDC1 / CD138, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_037158.1
ID de gen (Entrez) 25216
Nombre Syndecan-1 / SDC1 / CD138 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SDC1
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-GST
Secuencia QIVTANVPPE DQDGSGDDSD NFSGSGTGAL PDMTLSRQTP STWKDVWLLT ATPTAPEPTS RDTEATLTSI LPAGEKPEEG EPVAHVEAEP DFTARDKEKE ATTRPRETTQ LPVTQQASTA ARATTAQASV TSHPHGDVQP GLHETLAPTA PGQPDHQPPS VEDGGTSVIK EVVEDETTNQ LPAGEGSGEQ DFTFETSGEN TAVAGVEPDL RNQSPVDEGA TGASQGLLDR KEVLG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.