Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Suppressor of cytokine signaling 3 Protein
Código de producto. 16045310
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16045310
Marca: enQuireBio™ QP6713ec50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Suppressor of cytokine signaling 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_446017.1
ID de gen (Entrez) 89829
Nombre Suppressor of cytokine signaling 3 Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Socs3
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MVTHSKFPAA GMSRPLDTSL RLKTFSSKSE YQLVVNAVRK LQESGFYWSA VTGGEANLLL SAEPAGTFLI RDSSDQRHFF TLSVETQSGT KNLRIQCEGG SFSLQSDPRS TQPVPRFDCV LKLVHHYMPP PGAPSFSLPP TEPSFEVQEQ PPAQALPGGT PKRAYYIYSG GEKIPLVLSR PLSSNVATLQ HLCRKTVNGH LDSYEKVTQL PGPIREFLDQ YDAPL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.