Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Suppressor of cytokine signaling 3 Protein
Código de producto. 16015310
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16015310 1 mg 1 miligramo
16005310 10 μg 10 microgramos
16045310 50 μg 50 microgramos
16095300 100 μg 100 microgramos
16025310 200 μg 200 microgramos
16035310 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16015310 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6713ec1mg
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Suppressor of cytokine signaling 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_446017.1
ID de gen (Entrez) 89829
Nombre Suppressor of cytokine signaling 3 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Socs3
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MVTHSKFPAA GMSRPLDTSL RLKTFSSKSE YQLVVNAVRK LQESGFYWSA VTGGEANLLL SAEPAGTFLI RDSSDQRHFF TLSVETQSGT KNLRIQCEGG SFSLQSDPRS TQPVPRFDCV LKLVHHYMPP PGAPSFSLPP TEPSFEVQEQ PPAQALPGGT PKRAYYIYSG GEKIPLVLSR PLSSNVATLQ HLCRKTVNGH LDSYEKVTQL PGPIREFLDQ YDAPL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.