Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Sortilin Protein
Código de producto. 16005340
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16005340 10 μg 10 microgramos
16045340 50 μg 50 microgramos
16095330 100 μg 100 microgramos
16025340 200 μg 200 microgramos
16035340 500 μg 500 microgramos
16015340 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16005340
Marca: enQuireBio™ QP6716ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Sortilin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_113955.1
ID de gen (Entrez) 83576
Nombre Sortilin Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Sort1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia CEENDYTTWL AHSTDPGDYK DGCILGYKEQ FLRLRKSSVC QNGRDYVVAK QPSICPCSLE DFLCDFGYFR PENASECVEQ PELKGHELEF CLYGKEEHLT TNGYRKIPGD RCQGGMNPAR EVKDLKKKCT SNFLNPKKQN SKSSS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.