Learn More
R&D Systems™ Recombinant Rat SCF Protein
Código de producto. 18176360
Change view
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Formulación unitSize
18176360 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 25 microgramos
18187000 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18176360 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 6998SC025
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
The Recombinant Rat SCF Protein is derived from E. coli. The Recombinant Rat SCF Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
ID de gen (Entrez) 60427
Peso molecular 18.5 kDa (monomer)
Nombre SCF/c-kit Ligand
Cantidad 25 μg
Fuente E. coli-derived rat SCF/c-kit Ligand protein Gln26-Ala189,with an N-terminal Met
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Alias de gen c-kit Ligand, DCUA, DFNA69, DKFZp686F2250, familial progressive hyperpigmentation 2, FPH2, FPHH, KIT ligand, Kitl, KITLG, KL-1, Mast cell growth factor, MGF, MGFSHEP7, SCFStem cell factor, SFc-Kit ligand, SHEP7, SLF, steel factor
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.