missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Rat Rantes Protein

Código de producto. p-7148668
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15905388

Marca: enQuireBio™ QP108585ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the Rantes was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

ID de gen (Entrez) 81780
Nombre Rantes Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Símbolo de gen Ccl5
Actividad biológica The activity is determined by the ability to chemoattract total human lymphocytes and murine T-cells at a concentration between 1-10ng/ml corresponding to a Specific Activity of 100,000-1,000,000IU/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia SPYGSDTTPC CFAYLSLALP RAHVKEYFYT SSKCSNLAVV FVTRRNRQVC ANPEKKWVQE YINYLEMS
Tampón Lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution in water containing no additives.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado