Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Protein-lysine 6-oxidase Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_058757.1 |
| ID de gen (Entrez) | 24914 |
| Nombre | Protein-lysine 6-oxidase Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | Lox |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Rat |
| Mostrar más |