Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Procalcitonin Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | Procalcitonin Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Rat |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MKHHHHHHASVPLRSTLESS PGMATLSEEE ARLLAALVQN YMQMKVRELE QEEEQEAEGS SLDSPRSKRC GNLSTCMLGT YTQDLNKFHT FPQTSIGVGA PGKKRDMAKD LETNHHPYFG N |
| Tampón | Procalcitonin was filtered (0.4microm) and lyophilized in 20mM TRIS and 50mM NaCl, pH 8.0. |
| Mostrar más |