Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat PRNP / Prion Protein
Código de producto. 16003980
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16003980
Marca: enQuireBio™ QP6532ec100ug
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) PRNP / Prion, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_036763.1
ID de gen (Entrez) 24686
Nombre PRNP / Prion Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Prnp
Longitud de la proteína Full Length of Mature Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia GGWNTGGSRY PGQGSPGGNR YPPQSGGTWG QPHGGGWGQP HGGGWGQPHG GGWGQPHGGG WSQGGGTHNQ WNKPSKPKTN LKHVAGAAAA GAVVGGLGGY MLGSAMSRPM LHFGNDWEDR YYRENMYRYP NQVYYRPVDQ YSNQNNFVHD CVNITIKQHT VTTTTKGENF TETDVKMMER VVEQMCVTQY QKESQAYYDG RRS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.