Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat PRNP / Prion Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_036763.1 |
| ID de gen (Entrez) | 24686 |
| Nombre | PRNP / Prion Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | Prnp |
| Longitud de la proteína | Full Length of Mature Protein |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Rat |
| Mostrar más |