Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Podocalyxin Protein
Código de producto. 16009051
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16009051 100 μg 100 microgramos
16019051 10 μg 10 microgramos
16059051 50 μg 50 microgramos
16039051 200 μg 200 microgramos
16049051 500 μg 500 microgramos
16029051 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16009051
Marca: enQuireBio™ QP9939ye100ug
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Podocalyxin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_620203.1
ID de gen (Entrez) 192181
Nombre Podocalyxin Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PODXL
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia QDNGNKTDTS DITSIDQNQD KPATNQPSNA TPKSSVQPPT PTSISTSSPD PKATQSSNSS VTTTSDSTTD RTSSSTSTVP TTSNSGQTVS SGGKSSDKIT TALPTTLGPV NASSQPTDLN TSTKLPSTPT TNSTASPHQP VSHSEGQHTT VQSSSASVSS SDNTTLLWIL TTSKPTGTSE GTQPIAISTP GITTPVSTPL QPTGSPGGTE SVPTTEEFTH STSSWTPVVS QGPSTPSSTW TSGSYKLKCD PAIKPHEELL ILNLTRDSFC KGSPPNERFL ELLCHSAKAS FKPAEDSCAL ELAPILDNMS -QAVAVKRIV IETKLSPKAV FELLKDKWDD LTEAGVIDIH LGKEGPPEVN EDRFS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.