Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat PLBD2 Protein
Specifications
Specifications
| Número de acceso | NP_640348.2 |
| ID de gen (Entrez) | 246120 |
| Nombre | PLBD2 Protein |
| Cantidad | 200 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | Plbd2 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Rat |
| Show More |