Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat PLBD2 Protein
Código de producto. 16020051
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16020051 10 μg 10 microgramos
16060051 50 μg 50 microgramos
16010051 100 μg 100 microgramos
16040051 200 μg 200 microgramos
16050051 500 μg 500 microgramos
16030051 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16020051
Marca: enQuireBio™ QP7660ye10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) PLBD2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_640348.2
ID de gen (Entrez) 246120
Nombre PLBD2 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Plbd2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia GALPTLGPGW RRQNPEPPAS RTRSLLLDAA SGQLRLEYGF HPDAVAWANL TNAIRETGWA YLDLGTNGSY NDSLQAYAAG VVEASVSEEL IYMHWMNTVV NYCGPFEYEV GYCEKLKSFL EANLEWMQRE MELSPDSPYW HQVRLTLLQL KGLEDSYEGR LTFPTGRFNI KPLGFLLLQI SGDLEDLEPA LNKTNTKPSV GSGSCSALIK LLPGSHDLLV AHNTWNSYQN MLRIIKKYRL QFREGPQEEY PLIAGNNLIF SSYPGTIFSG DDFYILGSGL VTLETTIGNK NPALWKYVQP QGCVLEWIRN IVANRLALDG ATWADVFRRF NSGTYNNQWM IVDYKAFIPN GPSPGSRVLT ILEQIPGMVV VADKTAELYK TTYWASYNIP YFESVFNASG LQALVAQYGD WFSYTRNPRA KIFQRDQSLV EDVDTMVRLM RYNDFLHDPL SLCEACSPKP NAENAISARS DLNPANGSYP FQALRQRAHG GIDVKVTSVA LAKYMSMLAA SGPTWDQLPP FQWSKSPFHN MLHMGQPDLW MFSPVKVPWD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.