Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat PLAUR / CD87 / uPAR Protein
Código de producto. 16063770
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16063770 100 μg 100 microgramos
16073770 10 μg 10 microgramos
16013780 50 μg 50 microgramos
16093770 200 μg 200 microgramos
16003780 500 μg 500 microgramos
16083770 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16063770
Marca: enQuireBio™ QP6504ec100ug
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) PLAUR / CD87 / uPAR, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_059046.1
ID de gen (Entrez) 50692
Nombre PLAUR / CD87 / uPAR Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PLAUR
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia LRCIQCESNQ DCLVEECALG QDLCRTTVLR EWEDAEELEV VTRGCAHKEK TNRTMSYRMG SVIVSLTETV CATNLCNRPR PGARGRPFPR GRYLECASCT SLDQSCERGR EQSLQCRYPT EHCIEVVTLQ STERSVKDEP YTKGCGSLPG CPGTAGFHSN QTFHFLKCCN FTQCNGGP
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.