Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat PKLR / PKRL Protein
Código de producto. 16003740
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16003740
Marca: enQuireBio™ QP6498ec100ug
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) PKLR / PKRL, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_036756.3
ID de gen (Entrez) 24651
Nombre PKLR / PKRL Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Pklr
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MSVQENTLPQ QLWPWIFRSQ KDLAKSALSG APGGPAGYLR RASVAQLTQE LGTAFFQQQQ LPAAMADTFL EHLCLLDIDS QPVAARSTSI IATIGPASRS VDRLKEMIKA GMNIARLNFS HGSHEYHAES IANIREATES FATSPLSYRP VAIALDTKGP EIRTGVLQGG PESEVEIVKG SQVLVTVDPK FQTRGDAKTV WVDYHNITRV VAVGGRIYID DGLISLVVQK IGPEGLVTEV EHGGILGSRK GVNLPNTEVD LPGLSEQDLL DLRFGVQHNV DIIFASFVRK ASDVLAVRDA LGPEGQNIKI ISKIENHEGV KKFDEILEVS DGIMVARGDL GIEIPAEKVF LAQKMMIGRC NLAGKPVVCA TQMLESMITK ARPTRAETSD VANAVLDGAD CIMLSGETAK GSFPVEAVMM QHAIAREAEA AVYHRQLFEE LRRAAPLSRD PTEVTAIGAV EASFKCCAAA IIVLTKTGRS AQLLSQYRPR AAVIAVTRSA QAARQVHLSR GVFPLLYREP PEAIWADDVD RRVQFGIESG KLRGFLRVGD LVIVVTGWRP GSGYTNIMRV LSVS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.