Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat PKLR / PKRL Protein
Código de producto. 16063740
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16063740 100 μg 100 microgramos
16073740 10 μg 10 microgramos
16013750 50 μg 50 microgramos
16093740 200 μg 200 microgramos
16003750 500 μg 500 microgramos
16083740 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16063740 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6498ye100ug
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) PKLR / PKRL, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_036756.3
ID de gen (Entrez) 24651
Nombre PKLR / PKRL Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Pklr
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia MSVQENTLPQ QLWPWIFRSQ KDLAKSALSG APGGPAGYLR RASVAQLTQE LGTAFFQQQQ LPAAMADTFL EHLCLLDIDS QPVAARSTSI IATIGPASRS VDRLKEMIKA GMNIARLNFS HGSHEYHAES IANIREATES FATSPLSYRP VAIALDTKGP EIRTGVLQGG PESEVEIVKG SQVLVTVDPK FQTRGDAKTV WVDYHNITRV VAVGGRIYID DGLISLVVQK IGPEGLVTEV EHGGILGSRK GVNLPNTEVD LPGLSEQDLL DLRFGVQHNV DIIFASFVRK ASDVLAVRDA LGPEGQNIKI ISKIENHEGV KKFDEILEVS DGIMVARGDL GIEIPAEKVF LAQKMMIGRC NLAGKPVVCA TQMLESMITK ARPTRAETSD VANAVLDGAD CIMLSGETAK GSFPVEAVMM QHAIAREAEA AVYHRQLFEE LRRAAPLSRD PTEVTAIGAV EASFKCCAAA IIVLTKTGRS AQLLSQYRPR AAVIAVTRSA QAARQVHLSR GVFPLLYREP PEAIWADDVD RRVQFGIESG KLRGFLRVGD LVIVVTGWRP GSGYTNIMRV LSVS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.