Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat PDGF BB Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | PDGF BB Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Actividad biológica | The ED50as determined by a cell proliferation assay using murine Balb/c 3T3 cells is less than 2.0 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 5.0 M 105 IU/mg. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Rat |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | SLGSLAAAEP AVIAECKTRT EVFQISRNLI DRTNANFLVW PPCVEVQRCS GCCNNRNVQC RASQVQMRPV QVRKIEIVRK KPVFKKATVT LEDHLACKCE TVVTPRPVT |
| Mostrar más |