Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat PDGF AA Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | PDGF AA Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Actividad biológica | The ED50, as determined by a cell proliferation assay using murine Balb/c 3T3 cells is less than 5.0 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0 M 105 IU/mg. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Rat |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | MSIEEAIPAV CKTRTVIYEI PRSQVDPTSA NFLIWPPCVE VKRCTGCCNT SSVKCQPSRV HHRSVKVAKV EYVRKKPKLK EVQVRLEEHL ECACATSNLN PDHREEETDV R |
| Mostrar más |