Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Muscarinic acetylcholine receptor M1 Protein
Código de producto. p-7152461
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15988079 10 μg 10 microgramos
15928089 50 μg 50 microgramos
15978079 100 μg 100 microgramos
15908089 200 μg 200 microgramos
15918089 500 μg 500 microgramos
15998079 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 15988079
Marca: enQuireBio™ QP5831ec10ug
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Muscarinic acetylcholine receptor M1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_542951.1
ID de gen (Entrez) 25229
Nombre Muscarinic acetylcholine receptor M1 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Chrm1
Longitud de la proteína Cytoplasmic Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia RIYRETENRA RELAALQGSE TPGKGGGSSS SSERSQPGAE GSPESPPGRC CRCCRAPRLL QAYSWKEEEE EDEGSMESLT SSEGEEPGSE VVIKMPMVDS EAQAPTKQPP KSSPNTVKRP TKKGRDRGGK GQKPRGKEQL AKRKTFSLVK EKKAART
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.