Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Muscarinic acetylcholine receptor M1 Protein
Specifications
Specifications
| Número de acceso | NP_542951.1 |
| ID de gen (Entrez) | 25229 |
| Nombre | Muscarinic acetylcholine receptor M1 Protein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | Chrm1 |
| Longitud de la proteína | Cytoplasmic Domain |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Rat |
| Show More |