Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Monoglyceride lipase Protein
Código de producto. p-7155670
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16087971
Marca: enQuireBio™ QP9272ye10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Monoglyceride lipase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_612511.1
ID de gen (Entrez) 29254
Nombre Monoglyceride lipase Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Mgll
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia MPEASSPRRT PQNVPYQDLP HLVNADGQYL FCRYWKPSGT PKALIFVSHG AGEHCGRYDE LAQMLKRLDM LVFAHDHVGH GQSEGERMVV SDFQVFVRDL LQHVNTVQKD YPEVPVFLLG HSMGGAISIL AAAERPTHFS GMILISPLIL ANPESASTLK VLAAKLLNFV LPNISLGRID SSVLSRNKSE VDLYNSDPLI CHAGVKVCFG IQLLNAVSRV ERAMPRLTLP FLLLQGSADR LCDSKGAYLL MESSPSQDKT LKMYEGAYHV LHKELPEVTN SVLHEINTWV SHRIAVAGAR CLP
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.