Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Monoglyceride lipase Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_612511.1 |
| ID de gen (Entrez) | 29254 |
| Nombre | Monoglyceride lipase Protein |
| Cantidad | 500 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | Mgll |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Rat |
| Mostrar más |