Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat M-CSF / CSF-1 Protein
Código de producto. 15936329
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 microgramo
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 15936329
Marca: enQuireBio™ QP55181mg
Recombinant Protein
Especificaciones
Nombre M-CSF / CSF-1 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen CSF1
Actividad biológica Rat M-CSF / CSF-1 induces NFS-60 cell proliferation (typical ED50 is ? 2 ng/ml).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MEVSEHCSHM IGNGHLQILQ QLIDSQMETA CLIEYKFVDQ EQLDDPVCYL KKAFVLVQVI IEETMRFKDN TPNANATERL QELSMKLNSC FIKDYKEQNE ACVQTYKESP LRLLEKIKNF FNETKNFLEK DWNIFSKNCN DSLAKCSSRD VVTKP
Tampón 10 mM sodium phosphate, pH 7.5
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.