Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat KNG1 / BDK / kininogen-1 Protein
Código de producto. p-7155656
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16077891 10 μg 10 microgramos
16017901 50 μg 50 microgramos
16067891 100 μg 100 microgramos
16097891 200 μg 200 microgramos
16007901 500 μg 500 microgramos
16087891 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16077891
Marca: enQuireBio™ QP9238ye10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) KNG1 / BDK / kininogen-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Número de acceso NP_036873.1
ID de gen (Entrez) 25087
Nombre KNG1 / BDK / kininogen-1 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Kng1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia APRVKKPKES TTVSPSYIAR VQEERDPGNE QGPIHGHGWL HAKQIKNKNH QGHKHGHGIG HGHQKPHGLG HGHQLKLDDL KQQREDGYDH RHPVGHGHGQ RHGHGHGHGH GRDKHTNKDK NNVKHTDQRR APLTSSSEDN TTSTQIQGRT EGFTLNPPLA QPAVISRGFQ DSGFTEGVIA TTSPYDTETH DDLIPDIHVQ PDSLSFKLIS DFPEATSHKC PGRPWKPVSR KDPTIETTEF SDFDLLDALS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.