Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat KNG1 / BDK / kininogen-1 Protein
Código de producto. 16067891
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16067891
Marca: enQuireBio™ QP9238ye100ug
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) KNG1 / BDK / kininogen-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_036873.1
ID de gen (Entrez) 25087
Nombre KNG1 / BDK / kininogen-1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Kng1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia APRVKKPKES TTVSPSYIAR VQEERDPGNE QGPIHGHGWL HAKQIKNKNH QGHKHGHGIG HGHQKPHGLG HGHQLKLDDL KQQREDGYDH RHPVGHGHGQ RHGHGHGHGH GRDKHTNKDK NNVKHTDQRR APLTSSSEDN TTSTQIQGRT EGFTLNPPLA QPAVISRGFQ DSGFTEGVIA TTSPYDTETH DDLIPDIHVQ PDSLSFKLIS DFPEATSHKC PGRPWKPVSR KDPTIETTEF SDFDLLDALS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.