Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat ITGB1 / Integrin beta-1 / CD29 Protein
Código de producto. 16011870
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16011870
Marca: enQuireBio™ QP6242ec1mg
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) ITGB1 / Integrin beta-1 / CD29, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_058718.2
ID de gen (Entrez) 24511
Nombre ITGB1 / Integrin beta-1 / CD29 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Itgb1
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia QTDKNRCLKA NAKSCGECIQ AGPNCGWCTN TTFLQEGMPT SARCDDLEAL KKKGCHPSDI ENPRGSQTIK KNKNVTNRSK GMAEKLRPED ITQIQPQQLL LKLRSGEPQK FTLKFKRAED YPIDLYYLMD LSYSMKDDLE NVKSLGTDLM NEMRRITSDF RIGFGSFVEK TVMPYISTTP AKLRNPCTSE QNCTSPFSYK NVLSLTDRGE FFNELVGQQR ISGNLDSPEG GFDAIMQVAV CGSLIGWRNV TRLLVFSTDA GFHFAGDGKL GGIVLPNDGQ CHLENNVYTM SHYYDYPSIA HLVQKLSENN IQTIFAVTEE FQPVYKELKN LIPKSAVGTL SGNSSNVIQL IIDAYNSLSS EVILENSKLP DGVTINYKSY CKNGVNGTGE NGRKCSNISI GDEVQFEISI TANKCPNKES ENQLKLNPLG FTEEVEVVLQ FICKCNCQSH GIPASPKCHE GNGTFECGAC RCNEGRVGRH CECSTDEVNS EDMDAYCRKE NSSEICSNNG ECVCGQCVCR KRENTNEIYS GKFCECDNFN CDRSNGLICG GNGVCRCRVC ECYPNYTGSA CDCSLDTVPC VATNGQICNG RGICECGACK CTDPKFQGPT CETCQTCLGV CAEHKECVQC RAFNKGEKKD TCAQECSHFN LTKVESREKL PQPVQVDPVT HCKEKDIDDC WFYFTYSVNS KGEAHVHVVE TPDCPTGPD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.