Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL25 Protein
Código de producto. 15946299
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
2 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 15946299
Marca: enQuireBio™ QP55122ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_001178936.1
ID de gen (Entrez) 501996
Nombre IL25 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen IL25
Actividad biológica Rat IL25 induces IL-8 production from human PBMCs at concentrations greater than or equal to 100 ng/ml.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MCSHLPRCCP SKQQEFPEEW LKWNPAPVSP PEPLRHTHHP ESCRASKDGP LNSRAISPWS YELDRDLNRV PQDLYHARCL CPHCVSLQTG SHMDPMGNSV PLYHNQTVFY RRPCHGEQGA HGRYCLERRL YRVSLACVCV RPRMMA
Tampón Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.