Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL17F / IL-17F Protein
Código de producto. 15906319
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
25 μg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
25 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
15906319 5 μg 5 microgramos
15986309 25 μg 25 microgramos
15966309 100 μg 100 microgramos
15996309 500 μg 500 microgramos
15976309 1 mg 1 miligramo
5 options
Código de producto. 15906319
Marca: enQuireBio™ QP55155ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_001015011.2
ID de gen (Entrez) 301291
Nombre IL17F / IL-17F Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen IL17F
Actividad biológica Rat IL-17F activity was confirmed by measuring IL-6 production from NIH 3T3 cells cultured with varying concentrations of IL-17F.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MARRNPKVGL SALQKAGNCP PLEDNSVRVD IRIFNQNQGI SVPRDFQNRS SSPWDYNITR DPDRFPSEIA EAQCRHSGCI NAQGQEDGSM NSVPIQQEIL VLRREPQGCS NSFRLEKMLI KVGCTCVTPI VHHAA
Tampón Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.