missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Rat IL-5 Protein
Descripción
Measured in a cell proliferation assay using TF-1 human erythroleukemic cells. Kitamura, T. et al. (1989) J. Cell Physiol. 140:323. The ED50 for this effect is 0.05-0.2 ng/mL.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. |
| ID de gen (Entrez) | 24497 |
| Peso molecular | 13 kDa (monomer) |
| Nombre | IL-5 |
| Cantidad | 10 μg |
| Fuente | Spodoptera frugiperda,Sf 21 (baculovirus)-derived rat IL-5 protein Met20-Val132 |
| Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Forma estructural | Disulfide-linked homodimer |
| Conjugado | Unconjugated |
| Recombinante | Recombinant |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?