missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Rat IL-2 Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
50 μg
Formulación:
Se suministra como solución filtrada de 0,2 μm en acetato de amonio y glicerol con BSA como proteína transportadora.
Se suministra como una solución filtrada de 0,2 µm en acetato de amonio y glicerol.
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
50 microgramos
Beschreibung
The Recombinant Rat IL-2 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Rat IL-2 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
| Formulación | Se suministra como solución filtrada de 0,2 μm en acetato de amonio y glicerol con BSA como proteína transportadora. |
| ID de gen (Entrez) | 116562 |
| Peso molecular | 16 kDa |
| Nombre | IL-2 |
| Cantidad | 50 μg |
| Fuente | E. coli-derived rat IL-2 protein Ala21-Gln155,with and without an N-terminal Met |
| Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after opening. |
| Conjugado | Unconjugated |
| Recombinante | Recombinant |
| Grado de pureza o calidad | 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur