Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL-18 / IL-1F4 Protein
Código de producto. 16007091
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16007091 10 μg 10 microgramos
16047091 50 μg 50 microgramos
16097081 100 μg 100 microgramos
16027091 200 μg 200 microgramos
16037091 500 μg 500 microgramos
16017091 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16007091
Marca: enQuireBio™ QP8901ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) IL-18 / IL-1F4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_062038.1
ID de gen (Entrez) 29197
Nombre IL-18 / IL-1F4 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen IL18
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia HFGRLHCTTA VIRSINDQVL FVDKRNPPVF EDMPDIDRTA NESQTRLIIY MYKDSEVRGL AVTLSVKDGR MSTLSCKNKI ISFEEMNPPE NIDDIKSDLI FFQKRVPGHN KMEFESSLYE GHFLACQKED DAFKLVLKRK DENGDKSVMF TLTNLHQS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.