missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Rat IL-17AF Protein

Código de producto. 15995669
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
25 μg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
25 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15995669

Marca: enQuireBio™ QP52061mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Especificaciones

Nombre IL-17AF Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen IL17
Actividad biológica Rat IL-17AF induces IL-6 production in 3T3 cells as detected via ELISA (each lot is tested and typical ED50 is less than 20 ng/ml).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia IL-17A:MAV LIPQSSVCPN AEANNFLQNV KVNLKVLNSL SSKASSRRPS DYLNRSTSPW TLSRNEDPDR YPSVIWEAQC RHQRCVNAEG KLDHHMNSVL IQQEILVLKR EPEKCPFTFR VEKMLVGVGC TCVSSIVRHA S IL-17F:MA RRNPKVGLSA LQKAGNCPPL EDNSVRVDIR IFNQNQGISV PRDFQNRSSS PWDYNITRDP DRFPSEIAEA QCRHSGCINA QGQEDGSMNS VPIQQEILVL RREPQGCSNS FRLEKMLIKV GCTCVTPIVH HAA
Tampón Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado