Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL-17AF Protein
Código de producto. p-7151991
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
25 μg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
25 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
15925679 5 μg 5 microgramos
15905679 25 μg 25 microgramos
15985669 100 μg 100 microgramos
15915679 500 μg 500 microgramos
15995669 1 mg 1 miligramo
5 options
Código de producto. 15925679
Marca: enQuireBio™ QP52065ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Nombre IL-17AF Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen IL17
Actividad biológica Rat IL-17AF induces IL-6 production in 3T3 cells as detected via ELISA (each lot is tested and typical ED50 is less than 20 ng/ml).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia IL-17A:MAV LIPQSSVCPN AEANNFLQNV KVNLKVLNSL SSKASSRRPS DYLNRSTSPW TLSRNEDPDR YPSVIWEAQC RHQRCVNAEG KLDHHMNSVL IQQEILVLKR EPEKCPFTFR VEKMLVGVGC TCVSSIVRHA S IL-17F:MA RRNPKVGLSA LQKAGNCPPL EDNSVRVDIR IFNQNQGISV PRDFQNRSSS PWDYNITRDP DRFPSEIAEA QCRHSGCINA QGQEDGSMNS VPIQQEILVL RREPQGCSNS FRLEKMLIKV GCTCVTPIVH HAA
Tampón Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.