Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL-17AF Protein
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
25 μg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
25 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | IL-17AF Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Símbolo de gen | IL17 |
| Actividad biológica | Rat IL-17AF induces IL-6 production in 3T3 cells as detected via ELISA (each lot is tested and typical ED50 is less than 20 ng/ml). |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Rat |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Mostrar más |
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering