Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL-1 beta / IL1B Protein
Código de producto. 15946319
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
2 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
500 microgramos
15946319 2 μg 2 microgramos
15926319 10 μg 10 microgramos
15916319 100 μg 100 microgramos
15956319 500 μg 500 microgramos
15936319 1 mg 1 miligramo
5 options
Código de producto. 15946319
Marca: enQuireBio™ QP55162ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Nombre IL-1 beta / IL1B Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen IL1B
Actividad biológica Rat IL-1 beta / IL1B induces D10S cell proliferation (typical ED50 is ? 25 ng/ml).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MVPIRQLHCR LRDEQQKCLV LSDPCELKAL HLNGQNISQQ VVFSMSFVQG ETSNDKIPVA LGLKGLNLYL SCVMKDGTPT LQLESVDPKQ YPKKKMEKRF VFNKIEVKTK VEFESAQFPN WYISTSQAEH RPVFLGNSNG RDIVDFTMEP VSS
Tampón 10 mM sodium phosphate, pH 7.5
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.