Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IGF1 / IGF-I Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001075946.2 |
| ID de gen (Entrez) | 24482 |
| Nombre | IGF1 / IGF-I Protein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Símbolo de gen | IGF1 |
| Actividad biológica | Rat IGF1 / IGF-I induces MCF-7 cell proliferation (typical ED50 is ? 100 ng/ml). |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Rat |
| Mostrar más |