Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat HRAS / GTPase Hras Protein
Código de producto. 16076741
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16076741 100 μg 100 microgramos
16086741 10 μg 10 microgramos
16026751 50 μg 50 microgramos
16006751 200 μg 200 microgramos
16016751 500 μg 500 microgramos
16096741 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16076741
Marca: enQuireBio™ QP8837ec100ug
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) HRAS / GTPase Hras, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001091711.1
ID de gen (Entrez) 293621
Nombre HRAS / GTPase Hras Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Hras
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia TEYKLVVVGA GGVGKSALTI QLIQNHFVDE YDPTIEDSYR KQVVIDGETC LLDILDTAGQ EEYSAMRDQY MRTGEGFLCV FAINNTKSFE DIHQYREQIK RVKDSDDVPM VLVGNKCDLA ARTVESRQAQ DLARSYGIPY IETSAKTRQG VEDAFYTLVR EIRQHKLRKL NPPDESGPGC MSCKC
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.