Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat HGF / Hepatocyte Growth Factor Protein
Código de producto. 16075531
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16075531 100 μg 100 microgramos
16085531 10 μg 10 microgramos
16025541 50 μg 50 microgramos
16005541 200 μg 200 microgramos
16015541 500 μg 500 microgramos
16095531 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16075531
Marca: enQuireBio™ QP8607ec100ug
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) HGF / Hepatocyte Growth Factor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_058713.1
ID de gen (Entrez) 24446
Nombre HGF / Hepatocyte Growth Factor Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen HGF
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia TIVNLDHPVI SCAKTKQLRV VNGIPTQTTV GWMVSLKYRN KHICGGSLIK ESWVLTARQC FPARNKDLKD YEAWLGIHDV HERGEEKRKQ ILNISQLVYG PEGSDLVLLK LARPAILDNF VSTIDLPSYG CTIPEKTTCS IYGWGYTGLI NADGLLRVAH LYIMGNEKCS QHHQGKVTLN ESELCAGAEK IGSGPCEGDY GGPLICEQHK MRMVLGVIVP GRGCAIPNRP GIFVRVAYYA KWIHKVILTY KL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.