missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Rat Hemopexin / HPX Protein

Código de producto. 16001380
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16001380 200 μg 200 microgramos
16081370 10 μg 10 microgramos
16021380 50 μg 50 microgramos
16071370 100 μg 100 microgramos
16011380 500 μg 500 microgramos
16091370 1 mg 1 miligramo
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16001380

Marca: enQuireBio™ QP6180ye200ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Hemopexin / HPX, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_445770.1
ID de gen (Entrez) 58917
Nombre Hemopexin / HPX Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen HPX
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia NPLPAAHETV AKGENGTKPD SDVIEHCSDA WSFDATTMDH NGTMLFFKGE FVWRGHSGIR ELISERWKNP VTSVDAAFRG PDSVFLIKED KVWVYPPEKK ENGYPKLFQE EFPGIPYPPD AAVECHRGEC QSEGVLFFQG NRKWFWDFAT RTQKERSWPA VGNCTAALRW LERYYCFQGN KFLRFNPVTG EVPPRYPLDA RDYFISCPGR GHGKLRNGTA HGNSTHPMHS RCNADPGLSA LLSDHRGATY AFSGSHYWRL DSSRDGWHSW PIAHHWPQGP SAVDAAFSWD EKVYLIQGTQ VYVFLTKGGN NLVSGYPKRL EKELGSPPGI SLDTIDAAFS CPGSSKLYVT SGRRLWWLDL KSGAQATWAE LSWPHEKVDG ALCLEKSLGP YSCSSNGPNL FFIHGPNLYC YSSIDKLNAA KSLPQPQKVN SILGCSQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.