Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Gremlin 1 / GREM1 Protein
Código de producto. 16000940
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16000940 10 μg 10 microgramos
16040940 50 μg 50 microgramos
16090930 100 μg 100 microgramos
16020940 200 μg 200 microgramos
16030940 500 μg 500 microgramos
16010940 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16000940 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6118ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Gremlin 1 / GREM1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_062155.1
ID de gen (Entrez) 50566
Nombre Gremlin 1 / GREM1 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Grem1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia KKKGSQGAIP PPDKAQHNDS EQTQSPPQPG SRTRGRGQGR GTAMPGEEVL ESSQEALHVT ERKYLKRDWC KTQPLKQTIH EEGCNSRTII NRFCYGQCNS FYIPRHIRKE EGSFQSCSFC KPKKFTTMMV TLNCPELQPP TKKKRVTRVK QCRCISIDLD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.