Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat GDNF Protein
Código de producto. 15986269
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
2 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
500 microgramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15986269 2 μg 2 microgramos
15966269 10 μg 10 microgramos
15956269 100 μg 100 microgramos
15996269 500 μg 500 microgramos
15976269 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15986269 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP55032ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_062012.1
ID de gen (Entrez) 25453
Nombre GDNF Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen GDNF
Actividad biológica Rat GDNF induces C6 cell proliferation (typical ED50 is ?0.1 ug/ml).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MSPDKQAAAL PRRERNRQAA AASPENSRGK GRRGQRGKNR GCVLTAIHLN VTDLGLGYET KEELIFRYCS GSCEAAETMY DKILKNLSRS RRLTSDKVGQ ACCRPVAFDD DLSFLDDSLV YHILRKHSAK RCGCI
Tampón 10 mM sodium phosphate, pH 7.5
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.