Learn More
R&D Systems™ Recombinant Rat FGF-10 Protein
Código de producto. 18106990
Change view
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en MOPS, Na2 SO 4 EDTA y DTT.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en MOPS, Na2SO4 EDTA y DTT con BSA como proteína transportadora.
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Formulación unitSize
18106990 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en MOPS, Na2SO4 EDTA y DTT con BSA como proteína transportadora. 25 microgramos
18348397 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en MOPS, Na2 SO 4 EDTA y DTT. 25 microgramos
2 options
Código de producto. 18106990
Marca: R&D Systems™ 7804FG025
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
The Recombinant Rat FGF-10 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Rat FGF-10 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en MOPS, Na2SO4 EDTA y DTT con BSA como proteína transportadora.
ID de gen (Entrez) 25443
Peso molecular 20.2 kDa
Nombre FGF-10
Cantidad 25 μg
Fuente E. coli-derived rat FGF-10 protein Gln37-Ser215,with an N-terminal Met
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Forma estructural Monomer
Alias de gen FGF10, FGF-10, fibroblast growth factor 10, Keratinocyte growth factor 2, KGF2, KGF-2, produced by fibroblasts of urinary bladder lamina propria
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.