missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Rat Fc gamma RI/CD64 Protein

Código de producto. 18766648
Change view
Click to view available options
:
Quantity: 100μg
Código de producto.
18766648 Quantity: 100μg
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18766648

Marca: R&D Systems™ 9558FC100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.

The Recombinant Rat Fc gamma RI/CD64 Protein is derived from NS0. The Recombinant Rat Fc gamma RI/CD64 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso NP_001094306
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS and Trehalose.
ID de gen (Entrez) 2209
Peso molecular 31 kDa
Nombre CD64, CD64 antigen, CD64b, Fc fragment of IgG, high affinity Ia, receptor (CD64), FCG1, Fc-gamma receptor I B2, Fc-gamma RI, Fc-gamma RIA, FcgammaRIa, FCGR1, FCGR1B, FcgRI, FCRI, FLJ18345, high affinity Ia, receptor for (CD64), high affinity immunoglobulin gamma Fc receptor I, IgG Fc receptor I
Cantidad 100μg
Fuente Mouse myeloma cell line,NS0-derived rat Fc gamma RI/CD64 protein Gln16-Pro285,with a C-terminal 6-His tag
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <0.10 EU per 1μg of the protein by the LAL method.
Conjugado Unconjugated
Especie Rat
Reconstitución Reconstitute at 1 mg/mL in PBS.
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie Blue Staining.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.