missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Rat DLL1 Fc Chimera Protein
Descripción
The Recombinant Rat DLL1 Fc Chimera Protein is derived from CHO. The Recombinant Rat DLL1 Fc Chimera Protein has been validated for the following applications: Binding Activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS. |
| ID de gen (Entrez) | 84010 |
| Peso molecular | 82.6 kDa (monomer) |
| Nombre | DLL1 Fc Chimera |
| Cantidad | 50 μg |
| Fuente | Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived rat DLL1 protein, (N-terminus) Rat DLL-1 (Ser22-Ser534) Accession &Num; P97677 IEGRMDP Mouse IgG2A (Glu98-Lys330) (C-terminus) |
| Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Forma estructural | Disulfide-linked homodimer |
| Conjugado | Unconjugated |
| Recombinante | Recombinant |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?