Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Cytochrome P450 1B1 Protein
Código de producto. 16070411
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16070411 100 μg 100 microgramos
16080411 10 μg 10 microgramos
16020421 50 μg 50 microgramos
16000421 200 μg 200 microgramos
16010421 500 μg 500 microgramos
16090411 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16070411
Marca: enQuireBio™ QP7721ec100ug
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Cytochrome P450 1B1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_037072.1
ID de gen (Entrez) 25426
Nombre Cytochrome P450 1B1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Cyp1b1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MATSLSADSP QQLSSLSTQQ TILLLLVSVL AIVHLGQWLL RQWRRKPWSS PPGPFPWPLI GNAASVGRAS HLYFARLARR YGDVFQIRLG SCPVVVLNGE SAIHQALVQQ GGVFADRPPF ASFRVVSGGR SLAFGHYSER WKERRRAAYG TMRAFSTRHP RSRGLLEGHA LGEARELVAV LVRRCAGGAC LDPTQPIIVA VANVMSAVCF GCRYNHDDAE FLELLSHNEE FGRTVGAGSL VDVMPWLQLF PNPVRTIFRE FEQINRNFSN FVLDKFLRHR ESLVPGAAPR DMMDAFILSA EKKATGDPGD SPSGLDLEDV PATITDIFGA SQDTLSTALL WLLILFTRYP DVQARVQAEL DQVVGRDRLP CMSDQPNLPY VMAFLYESMR FTSFLPVTLP HATTANTFVL GYYIPKNTVV FVNQWSVNHD PAKWSNPEDF DPARFLDKDG FINKALASSV MIFSVGKRRC IGEELSKTLL FLFISILAHQ CNFKANQNEP SNMSFSYGLS IKPKSFKIHV SLRESMKLLD SAVEKLQAEE ACQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.